Print…
2-Fluoro-2'-deoxyadenosine
Fornecedor: Apollo Scientific
BIMN2009-100MG BIMN2009-1G BIMN2009-250MG
APOSBIMN2009-100MGEA 132 EUR
APOSBIMN2009-100MG APOSBIMN2009-1G APOSBIMN2009-250MG
2-Fluoro-2'-deoxyadenosine
2-Fluoro-2'-deoxyadenosine
Ponto de Fusão: 218 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número CAS: 21679-12-9