Print…
Bestatin hydrochloride ([S-(R*,S*)]-N-(3-amino-2-hydroxy-4-phenylbutyroyl)-L-leucine hydrochloride)
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Bestatin hydrochloride, (S)-2-((2S,3R)-3-Amino-2-hydroxy-4-phenylbutanamido)-4-methylpentanoic acid hydrochloride, Bestatin HCl
BIMI2137-25MG BIMI2137-5MG
APOSBIMI2137-25MGEA 212 EUR
APOSBIMI2137-25MG APOSBIMI2137-5MG
Bestatin hydrochloride ([S-(R*,S*)]-N-(3-amino-2-hydroxy-4-phenylbutyroyl)-L-leucine hydrochloride)
Bestatin hydrochloride ([S-(R*,S*)]-N-(3-amino-2-hydroxy-4-phenylbutyroyl)-L-leucine hydrochloride)
Metallo-protease inhibitor selective for aminopeptidase.
Fórmula: C₁₆H₂₅ClN₂O₄
Peso Molecular: 308.4 · 36.5 g/mol
Ponto de Fusão: 216…218 °C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00058004
Número CAS: 65391-42-6