Print…
Isopropil-β-D-tiogalactopiranosido ≥99% livre de animal e dioxano
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
BIMB8001-25G BIMB8001-5G
APOSBIMB8001-25GEA 109 EUR
APOSBIMB8001-25G APOSBIMB8001-5G
Isopropil-β-D-tiogalactopiranosido ≥99% livre de animal e dioxano
Isopropil-β-D-tiogalactopiranosido
Material is synthesised from animal-free material.
Fórmula: C₉H₁₈O₅S
Ponto de Fusão: 109…115 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00063273
Número CAS: 367-93-1
EINECS: 206-703-0