Print…
Cloreto de guanidínio, ultra puro
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Guanadine hydrochloride, Aminoformamidine hydrochloride, Aminomethanamidine hydrochloride, Guanidine HCI, Guanidine chloride, Guanidinium chloride, Guanidine hydrochloride
BIMB3002-1KG BIMB3002-500G
APOSBIMB3002-1KGEA 174 EUR
APOSBIMB3002-1KG APOSBIMB3002-500G
Cloreto de guanidínio, ultra puro
Cloreto de guanidínio
  • Protein
Fórmula: NH₂C(=NH)NH₂·HCl
Peso Molecular: 95.53 g/mol
Ponto de Fusão: 185
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00013026
Número CAS: 50-01-1
Merck Index: 13,04578