Print…
Genistein ≥98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
BIMB2006-1G BIMB2006-500MG
APOSBIMB2006-1GEA 217 EUR
APOSBIMB2006-1G APOSBIMB2006-500MG
Genistein ≥98%
Genistein
Inhibitor of tyrosine protein kinase.
Fórmula: C₁₅H₁₀O₅
Ponto de Fusão: 297…298 °C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00016952
Número CAS: 446-72-0
EINECS: 207-174-9