Print…
Hidrocloreto de AEBSF (4-(2-Aminoetil)benzenosulfonilfluoreto hidrocloreto) 98
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 4-(2-Aminoethyl)benzenesulphonyl fluoride hydrochloride, AEBSF hydrochloride
BIMB2003-1G BIMB2003-500MG BIMB2003-5G
APOSBIMB2003-1GEA 132 EUR
APOSBIMB2003-1G APOSBIMB2003-500MG APOSBIMB2003-5G
Hidrocloreto de AEBSF (4-(2-Aminoetil)benzenosulfonilfluoreto hidrocloreto) 98
AEBSF hydrochloride (4-(2-aminoethyl)benzenesulphonylfluoride hydrochloride)
An irreversible serine protease inhibitor with highwater solubility.
  • Molecular biology grade
Fórmula: C₈H₁₁ClFNO₂S
Peso Molecular: 239.69 g/mol
Ponto de Fusão: 182…184 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00132962
Número CAS: 30827-99-7
UN: 3261
ADR: 8 II