Print…
Cloreto de guanidínio 99,5%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
BIMB2002-1KG BIMB2002-500G BIMB2002-5KG
APOSBIMB2002-1KGEA 33.5 EUR
APOSBIMB2002-1KG APOSBIMB2002-500G APOSBIMB2002-5KG
Cloreto de guanidínio 99,5%
Cloreto de guanidínio
Protein denaturant.
  • Toxic-LD50 of <500mg/Kg
Fórmula: NH₂C(=NH)NH₂·HCl
Ponto de Fusão: 178…188 °C
Densidade: 1,344 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00013026
Número CAS: 50-01-1
EINECS: 200-002-3