Print…
3-[(3-Colamidopropil)dimetilamônio]-1-propano sulfato (CHAPS) ≥99.0%, ultra puro
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: CHAPS
BIMB1085-10G BIMB1085-25G BIMB1085-50G
APOSBIMB1085-10GEA 50.9 EUR
APOSBIMB1085-10G APOSBIMB1085-25G APOSBIMB1085-50G
3-[(3-Colamidopropil)dimetilamônio]-1-propano sulfato (CHAPS) ≥99.0%, ultra puro
3-[(3-Cholamidopropyl)dimethylammonio]-1-propane sulphate (CHAPS)
A nondenaturing zwitterionic detergent for membrane chemistry.
  • Purity (HPLC) >99.0%
  • Purity (TLC) >99.0%
  • Abs. (10% water) @ 260nm <0.1
Fórmula: C₃₂H₅₈N₂O₇S
Ponto de Fusão: 156…158 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00081083
Número CAS: 75621-03-3