Print…
N-Octil β-D-glucopiranosido ≥99%, ultra puro
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Octil β-D-glucopiranosido
BIMB1075-10G BIMB1075-1G BIMB1075-5G
APOSBIMB1075-10GEA 0 EUR
APOSBIMB1075-10G APOSBIMB1075-1G APOSBIMB1075-5G
N-Octil β-D-glucopiranosido ≥99%, ultra puro
N-Octil β-D-glucopiranosido
Non-ionic detergent used for membrane protein solubisation. An advantage of OG is its low molecular weight which allows easy removal by dialysis.
Fórmula: C₁₄H₂₈O₆
Ponto de Fusão: 103…104 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00063288
Número CAS: 29836-26-8
EINECS: 249-887-8