Print…
X-GlcA ((5-Bromo-4-cloro-3-indolil-ß-D-glucuronida) ciclohexilamônio sal) ≥98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: X-Gluc
BIMB1021-1G BIMB1021-250MG BIMB1021-500MG
APOSBIMB1021-1GEA 114 EUR
APOSBIMB1021-1G APOSBIMB1021-250MG APOSBIMB1021-500MG
X-GlcA ((5-Bromo-4-cloro-3-indolil-ß-D-glucuronida) ciclohexilamônio sal) ≥98%
X-GlcA ((5-bromo-4-chloro-3-indolyl-ß-D-glucuronide) cyclohexylammonium salt)
X-GlcA is a substrate for b-Glucuronidase (GUS) encoded by the gusA gene. The substrate is used as a qualitative marker of specific GUS expression.
Fórmula: C₂₀H₂₆BrClN₂O₇
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00058543
Número CAS: 114162-64-0