Print…
Biotin-C5-Amine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
BIMB102-100MG BIMB102-25MG BIMB102-50MG
APOSBIMB102-100MGEA 0 EUR
APOSBIMB102-100MG APOSBIMB102-25MG APOSBIMB102-50MG
Biotin-C5-Amine
Biotin-C5-Amine
Fórmula: C₁₅H₂₈N₄O₂S
Ponto de Fusão: 132…135 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00216002
Número CAS: 115416-38-1