Print…
Cloreto de tetrazólio-nitroazul (NBT)
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 5,5'-Diphenyl-3,3'-bis(4-nitrophenyl)-2,2'-(3,3'-dimethoxybiphenyl-4,4'-ylene)ditetrazolium dichloride
BIMB1019-250MG BIMB1019-5G
APOSBIMB1019-250MGEA 26.1 EUR
APOSBIMB1019-250MG APOSBIMB1019-5G
Cloreto de tetrazólio-nitroazul (NBT)
Nitro blue tetrazolium chloride (NBT)
NBT is used in conjunction with BCIP (BIMB1004) for colourimetric detection of alkaline phophatase activity in blotting, immuno-histochemical and cytochemistry techniques.
Fórmula: C₄₀H₃₀Cl₂N₁₀O₆
Peso Molecular: 817.65 g/mol
Ponto de Fusão: 189 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00012159
Número CAS: 298-83-9
EINECS: 206-067-4