Print…
Reagente de Cleland 99, Molecular Biology Grade
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: cis-2,3-Dihydroxy-1,4-butanedithiol, (R*,R*)-1,4-Dimercapto-2,3-butandiol, DTT, DL-1,4-Dithiothreitol
BIMB1015-25G BIMB1015-100G
APOSBIMB1015-25GEA 85.7 EUR
APOSBIMB1015-25G APOSBIMB1015-100G
Reagente de Cleland 99, Molecular Biology Grade
Reagente de Cleland
Reagent for maintaining -SH groups in reduced state.
  • Protein
Fórmula: C₄H₁₀O₂S₂
Peso Molecular: 154.25 g/mol
Ponto de ebulição: 125…130 °C/2mmHg
Ponto de Fusão: 42…44 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00004877
Número CAS: 3483-12-3
EINECS: 222-468-7