Print…
Isopropil-β-D-tiogalactopiranosido 99 dioxane_free
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: IPTG
BIMB1008-25G BIMB1008-5G BIMB1008-10G
APOSBIMB1008-25GEA 87 EUR
APOSBIMB1008-25G APOSBIMB1008-5G APOSBIMB1008-10G
Isopropil-β-D-tiogalactopiranosido 99 dioxane_free
Isopropil-β-D-tiogalactopiranosido
IPTG is used in conjunction with X-Gal for detection of lac+ colonies or cells in a colorimetric assay to detect recombinants (white) from non-recombinants (blue) in cloning strategies.
Fórmula: C₉H₁₈O₅S
Peso Molecular: 238.31 g/mol
Ponto de ebulição: 402
Ponto de Fusão: 105 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00063273
Número CAS: 367-93-1
EINECS: 206-703-0