Print…
Cloreto de césio 99,9%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
BIMB1006-100G BIMB1006-1KG
APOSBIMB1006-100GEA 174 EUR
APOSBIMB1006-100G APOSBIMB1006-1KG
Cloreto de césio 99,9%
Cloreto de césio
Fórmula: CsCl
Ponto de ebulição: 1303 °C
Ponto de Fusão: 645 °C
Densidade: 3,99 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010955
Número CAS: 7647-17-8
EINECS: 231-600-2