Print…
5-Bromo-4-cloro-3-indolil fosfato p-toluidina sal (BCIP (p-toluidina sal), X-fosfato) ≥99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: BCIP, P-toluidine 5-bromo-4-chloro-1H-indol-3-yl phosphate
BIMB1004-250MG BIMB1004-1G BIMB1004-5G
APOSBIMB1004-250MGEA 40.6 EUR
APOSBIMB1004-250MG APOSBIMB1004-1G APOSBIMB1004-5G
5-Bromo-4-cloro-3-indolil fosfato p-toluidina sal (BCIP (p-toluidina sal), X-fosfato) ≥99%
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl phosphate p-toluidine salt (BCIP (p-toluidine salt), X-Phosphate)
Substrate for Alkaline phosphatase.
  • Soluble in DMF
Fórmula: C₁₅H₁₅BrClN₂O₄P
Ponto de ebulição: >250 °C
Ponto de Fusão: >200 °C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00040636
Número CAS: 6578-06-9
EINECS: 229-506-1