Print…
4-MUG ≥98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (2S,3S,4S,5R,6S)-3,4,5-Trihydroxy-6-((4-methyl-2-oxo-2H-chromen-7-yl)oxy)tetrahydro-2H-pyran-2-carboxylic acid, 4-methylumbelliferyl-beta-D-glucuronide, 4-Methylumbelliferyl-β-D-glucuronide
BIMB1003-5G BIMB1003-10G
APOSBIMB1003-5GEA 62.5 EUR
APOSBIMB1003-5G APOSBIMB1003-10G
4-MUG ≥98%
4-MUG
Fluorescent substrate for b-D-glucuronidase (GUS) encoded by the gusA gene isolated originally from E.Coli.
  • Soluble in DMFO and DMSO
Fórmula: C₁₆H₁₆O₉
Ponto de Fusão: 178…180 °C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00150472
Número CAS: 6160-80-1
EINECS: 228-186-0