Print…
X-Gal ≥98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: BCIG, X-GAL, (2S,3R,4S,5R,6R)-2-((5-Bromo-4-chloro-1H-indol-3-yl)oxy)-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol
BIMB1001-1G BIMB1001-5G BIMB1001-10G
APOSBIMB1001-1GEA 21.9 EUR
APOSBIMB1001-1G APOSBIMB1001-5G APOSBIMB1001-10G
X-Gal ≥98%
X-Gal
X-Gal, a chromogenic substrate of beta-Galactosidase. Used in conjunction with IPTG for detection of beta-Galactosidase activity in bacterial colonies in a colorimetric assay.
Fórmula: C₁₄H₁₅BrClNO₆
Ponto de Fusão: 230 °C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00005666
Número CAS: 7240-90-6
EINECS: 230-640-8