Print…
Methylthymol blue sodium salt
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: Sodium 2,2',2'',2'''-((((1,1-dioxido-3H-benzo[c][1,2]oxathiole-3,3-diyl)bis(6-hydroxy-5-isopropyl-2-methyl-3,1-phenylene))bis(methylene))bis(azanetriyl))tetraacetate, Methylthymol Blue tetrasodium salt
BIM5000-1G BIM5000-5G BIM5000-25G BIM5000-100G
APOSBIM5000-1GEA 21.9 EUR
APOSBIM5000-1G APOSBIM5000-5G APOSBIM5000-25G APOSBIM5000-100G
Methylthymol blue sodium salt
Methylthymol blue sodium salt
Indicator for metal titrations
Fórmula: C₃₇H₄₀N₂Na₄O₁₃S
Peso Molecular: 844.76 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00148905
Número CAS: 1945-77-3