Print…
Okadaic acid ácido livre ≥98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 9,10-deepithio-9,10-didehydroacanthifolicin, OA
BIM1576-1MG BIM1576-100UG BIM1576-50UG
APOSBIM1576-1MGEA 1340 EUR
APOSBIM1576-1MG APOSBIM1576-100UG APOSBIM1576-50UG
Okadaic acid ácido livre ≥98%
Okadaic acid
Potent inhibitor of protein phosphatases, especially the PP-1 and PP-2 classes, in numerous cell types Trends Biochem. Sci. 15: 98-102 (1990).
Fórmula: C₄₄H₆₈O₁₃
Ponto de Fusão: 164…166 °C
Densidade: 1,28 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00083455
Número CAS: 78111-17-8
UN: 3462
ADR: 6.1,I