Print…
4-Nitrophenyl-ɑ-D-mannopyranoside
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
BIM1208-1G BIM1208-500MG
APOSBIM1208-1GEA 59.6 EUR
APOSBIM1208-1G APOSBIM1208-500MG
4-Nitrophenyl-ɑ-D-mannopyranoside
4-Nitrophenyl-alpha-D-mannopyranoside
Fórmula: C₁₂H₁₅NO₈
Ponto de Fusão: 180 °C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00066002
Número CAS: 10357-27-4
EINECS: 233-776-6