Print…
4-Nitrophenyl-ɑ-L-fucopyranoside
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
BIM1205-1G BIM1205-250MG
APOSBIM1205-1GEA 429 EUR
APOSBIM1205-1G APOSBIM1205-250MG
4-Nitrophenyl-ɑ-L-fucopyranoside
4-Nitrophenyl-alpha-L-fucopyranoside
Fórmula: C₁₂H₁₅NO₇
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00063697
Número CAS: 10231-84-2