Print…
(2-Nitrofenil) β-D-galactopiranosido (ONPG) ≥99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
BIM1202-25G BIM1202-10G BIM1202-100G
APOSBIM1202-25GEA 71.2 EUR
APOSBIM1202-25G APOSBIM1202-10G APOSBIM1202-100G
(2-Nitrofenil) β-D-galactopiranosido (ONPG) ≥99%
(2-Nitrophenyl)-β-D-galactopyranoside (ONPG)
Colourimetric and spectrophotometric substrate for detection of b-Galactosidase activity. ONPG is cleaved byb-Galactosidase via hydrolysis at the b-1-4-glycosidicbond between 2-nitrophenol and galactose.
Fórmula: C₁₂H₁₅NO₈
Ponto de Fusão: 192 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00063255
Número CAS: 369-07-3
EINECS: 206-716-1