Print…
4-Nitrophenyl-2-acetamido-2-deoxy-β-D-glucopyranoside
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
BIM1201-1G BIM1201-250MG
APOSBIM1201-1GEA 72.5 EUR
APOSBIM1201-1G APOSBIM1201-250MG
4-Nitrophenyl-2-acetamido-2-deoxy-β-D-glucopyranoside
4-Nitrophenyl-2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranoside
Substrate for N-Acetyl-b-D-glucosaminidase
Fórmula: C₁₄H₁₈N₂O₈
Ponto de Fusão: 210…212 °C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00063696
Número CAS: 3459-18-5