Print…
4-Methylumbelliferyl-β-D-xylopyranoside
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
BIM1103-1G BIM1103-250MG
APOSBIM1103-1GEA 174 EUR
APOSBIM1103-1G APOSBIM1103-250MG
4-Methylumbelliferyl-β-D-xylopyranoside
4-Methylumbelliferyl-beta-D-xylopyranoside
Fórmula: C₁₅H₁₆O₇
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00037607
Número CAS: 6734-33-4
EINECS: 229-784-4