Print…
4-Methylumbelliferyl alpha-D-mannopyranoside
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
BIM1100-100MG BIM1100-25MG
APOSBIM1100-100MGEA 65.4 EUR
APOSBIM1100-100MG APOSBIM1100-25MG
4-Methylumbelliferyl alpha-D-mannopyranoside
4-Methylumbelliferyl alpha-D-mannopyranoside
Fluorescent substrate for a-D-mannosidase.
Fórmula: C₁₆H₁₈O₈
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00067662
Número CAS: 28541-83-5
EINECS: 249-073-2