Print…
4-Methylumbelliferyl-alpha-D-glucopyranoside
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
BIM1096-100MG BIM1096-1G BIM1096-250MG
APOSBIM1096-100MGEA 49.3 EUR
APOSBIM1096-100MG APOSBIM1096-1G APOSBIM1096-250MG
4-Methylumbelliferyl-alpha-D-glucopyranoside
4-Methylumbelliferyl-alpha-D-glucopyranoside
Fluorescent substrate for a-D-glucoside.
Fórmula: C₁₆H₁₈O₈
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00067661
Número CAS: 17833-43-1
EINECS: 241-794-0