Print…
4-Methylumbelliferyl-β-D-galactopyranoside
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
BIM1095-1G BIM1095-5G
APOSBIM1095-1GEA 31.9 EUR
APOSBIM1095-1G APOSBIM1095-5G
4-Methylumbelliferyl-β-D-galactopyranoside
4-Methylumbelliferyl-β-D-galactopyranoside
Fluorescent substrate for b-D-galactosidase.
Fórmula: C₁₆H₁₈O₈
Ponto de Fusão: 260 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00036773
Número CAS: 6160-78-7
EINECS: 228-185-5