Print…
4-Methylumbelliferyl-alpha-D-galactopyranoside
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
BIM1094-100MG BIM1094-250MG
APOSBIM1094-100MGEA 154 EUR
APOSBIM1094-100MG APOSBIM1094-250MG
4-Methylumbelliferyl-alpha-D-galactopyranoside
4-Methylumbelliferyl-alpha-D-galactopyranoside
Fórmula: C₁₆H₁₈O₈
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00063278
Número CAS: 38597-12-5
EINECS: 254-031-1