Print…
N-Acetyl-D-galactosamine ≥98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Acetamido-2-deoxy-D-galactose, D-N-Acetylgalactosamine, 2-Acetamino-2-deoxy-alpha-D-galactopyranose, GalNAc, N-Acetylchondrosamine
BIM1065-1G BIM1065-5G
APOSBIM1065-1GEA 79.9 EUR
APOSBIM1065-1G APOSBIM1065-5G
N-Acetyl-D-galactosamine ≥98%
N-Acetyl-D-galactosamine
Fórmula: C₈H₁₅NO₆
Peso Molecular: 221.21 g/mol
Ponto de Fusão: 160 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00065372
Número CAS: 1811-31-0
EINECS: 217-321-9