Print…
β-Cyclodextrine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
BIM1015-100G BIM1015-250G BIM1015-500G
APOSBIM1015-100GEA 87 EUR
APOSBIM1015-100G APOSBIM1015-250G APOSBIM1015-500G
β-Cyclodextrine
β-Cyclodextrine
Fórmula: C₄₂H₇₀O₃₅
Ponto de Fusão: 290…300 °C
Densidade: 1,44 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00078139
Número CAS: 7585-39-9