Print…
Maltohexaose
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
BIM1013-100MG BIM1013-250MG BIM1013-500MG
APOSBIM1013-100MGEA 112 EUR
APOSBIM1013-100MG APOSBIM1013-250MG APOSBIM1013-500MG
Maltohexaose
Maltohexaose
Fórmula: C₃₆H₆₂O₃₁
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00083650
Número CAS: 34620-77-4