Print…
(4-Chloro-2-methylphenoxy)acetic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: MCPA
BIM1010-25G BIM1010-100G
APOSBIM1010-25GEA 29 EUR
APOSBIM1010-25G APOSBIM1010-100G
(4-Chloro-2-methylphenoxy)acetic acid 98%
(4-Chloro-2-methylphenoxy)acetic acid
Fórmula: C₉H₉ClO₃
Peso Molecular: 200.62 g/mol
Ponto de Fusão: 118…119 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004306
Número CAS: 94-74-6
UN: 3077
ADR: 9+EHS III