Print…
Methyl-ɑ-D-mannopyranoside
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
BIM1008-100G BIM1008-25G BIM1008-500G
APOSBIM1008-100GEA 0 EUR
APOSBIM1008-100G APOSBIM1008-25G APOSBIM1008-500G
Methyl-ɑ-D-mannopyranoside
Methyl-alpha-D-mannopyranoside
Fórmula: C₇H₁₄O₆
Ponto de Fusão: 186…196 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00063262
Número CAS: 617-04-9
EINECS: 210-502-3