Print…
2-Iminothiolane hydrochloride (Traut's Reagent)
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
BIM099-1G BIM099-250MG
APOSBIM099-1GEA 179 EUR
APOSBIM099-1G APOSBIM099-250MG
2-Iminothiolane hydrochloride (Traut's Reagent)
2-Iminothiolane hydrochloride (Traut's Reagent)
Fórmula: C₄H₈ClNS
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00039013
Número CAS: 4781-83-3