Print…
L-Metionina ≥99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: (S)-(-)-2-Amino-4-(methylthio)butyric acid, (S)-(-)-Methionine, L(-)-Methionine, (S)-(-)-2-Amino-4-(methylthio)butanoic acid, H-Met-OH, Methionine, (S)-2-Amino-4-(methylthio)butanoic acid
BIM0715-100G BIM0715-1KG BIM0715-500G
APOSBIM0715-100GEA 21.9 EUR
APOSBIM0715-100G APOSBIM0715-1KG APOSBIM0715-500G
L-Metionina ≥99%
L-Metionina
Ph.Eur, Pyrogen free
Fórmula: C₅H₁₁NO₂S
Peso Molecular: 149.21 g/mol
Ponto de ebulição: 278
Ponto de Fusão: 284 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00063097
Número CAS: 63-68-3
EINECS: 200-562-9
Merck Index: 13,06004