Print…
Nifuratel
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 5-[(Methylthio)methyl]-3-[[(5-nitro-2-furanyl)methylene]amino]-2-oxazolidinone, 5-((Methylthio)methyl)-3-(((5-nitrofuran-2-yl)methylene)amino)oxazolidin-2-one
BIM0611-5G BIM0611-25G
APOSBIM0611-5GEA 145 EUR
APOSBIM0611-5G APOSBIM0611-25G
Nifuratel
Nifuratel
Fórmula: C₁₀H₁₁N₃O₅S
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00057257
Número CAS: 4936-47-4