Print…
Ophiobolin B
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
BIM0138-1MG BIM0138-5MG
APOSBIM0138-1MGEA 241 EUR
APOSBIM0138-1MG APOSBIM0138-5MG
Ophiobolin B
Ophiobolin B
Fórmula: C₂₅H₃₈O₄
Peso Molecular: 402.6 g/mol
Ponto de Fusão: 212 °C
Densidade: 1.12 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número CAS: 5601-74-1