Print…
D(+)-Manose 99,5%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (2S,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexanal
BIM0134-100G BIM0134-1KG
APOSBIM0134-100GEA 27.7 EUR
APOSBIM0134-100G APOSBIM0134-1KG
D(+)-Manose 99,5%
D(+)-Manose
  • Heavy metals: <10ppm
Fórmula: C₆H₁₂O₆
Peso Molecular: 180.16 g/mol
Ponto de ebulição: 376
Ponto de Fusão: 133…140 °C
Densidade: 1.54 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064122
Número CAS: 3458-28-4
EINECS: 222-392-4
Merck Index: 13,05772