Print…
Metotrexato
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: (S)-2-(4-(((2,4-Diaminopteridin-6-yl)methyl)(methyl)amino)benzamido)pentanedioic acid
BIM0130-1G BIM0130-5G BIM0130-10G
APOSBIM0130-1GEA 21.9 EUR
APOSBIM0130-1G APOSBIM0130-5G APOSBIM0130-10G
Metotrexato
Methotrexate
An antineoplastic agent which acts as an antimetaboliteof folic acid.
Fórmula: C₂₀H₂₂N₈O₅
Peso Molecular: 454.44 g/mol
Ponto de Fusão: 185…204 °C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00150847
Número CAS: 59-05-2
UN: 1544
ADR: 6.1 III