Print…
Fosfomycin disodium salt
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
BIM0107-1G BIM0107-5G BIM0107-250MG
APOSBIM0107-1GEA 43.5 EUR
APOSBIM0107-1G APOSBIM0107-5G APOSBIM0107-250MG
Fosfomycin disodium salt
Fosfomycin disodium salt
Fórmula: C₃H₅Na₂O₄P
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00056853
Número CAS: 26016-99-9
EINECS: 247-409-2