Print…
Oxacillin sodium salt monohydrate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
BIM0106-1G BIM0106-25G BIM0106-5G
APOSBIM0106-1GEA 21.9 EUR
APOSBIM0106-1G APOSBIM0106-25G APOSBIM0106-5G
Oxacillin sodium salt monohydrate
Oxacillin sodium salt monohydrate
Fórmula: C₁₉H₁₉N₃O₅S
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00167146
Número CAS: 7240-38-2
EINECS: 214-636-3