Print…
Mupirocin lithium
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: Lithium 9-(((E)-4-((2S,3R,4R,5S)-3,4-dihydroxy-5-(((2S,3S)-3-((2S,3S)-3-hydroxybutan-2-yl)oxiran-2-yl)methyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-3-methylbut-2-enoyl)oxy)nonanoate
BIL9900-100MG BIL9900-500MG BIL9900-1G
APOSBIL9900-100MGEA 65.4 EUR
APOSBIL9900-100MG APOSBIL9900-500MG APOSBIL9900-1G
Mupirocin lithium
Mupirocin lithium
Fórmula: C₂₆H₄₃LiO₉
Peso Molecular: 506.561 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11977847
Número CAS: 73346-79-9