Print…
Ácido linoleico
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
BIL9075-10G BIL9075-25G BIL9075-100G
APOSBIL9075-10GEA 49.3 EUR
APOSBIL9075-10G APOSBIL9075-25G APOSBIL9075-100G
Ácido linoleico
Ácido linoleico
Fórmula: C₁₈H₃₂O₂
Ponto de ebulição: 230 °C/15mmHg
Ponto de Fusão: –12 °C
Densidade: 0,902 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00064241
Número CAS: 60-33-3
EINECS: 200-470-9