Print…
Leptomycin B
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
BIL2101-5MG BIL2101-10MG
APOSBIL2101-5MGEA 278 EUR
APOSBIL2101-5MG APOSBIL2101-10MG
Leptomycin B
Leptomycin B
Potent inhibitor of nuclear export.
Supplied as a 1mM solution in abs. ethanol
Fórmula: C₃₃H₄₈O₆
Ponto de Inflamação: 11,1 °C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD06795848
Número CAS: 87081-35-4
UN: 1170
ADR: 3,II