Print…
D-(-)-Luciferin potassium salt
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
BIL1800-100MG BIL1800-250MG BIL1800-50MG
APOSBIL1800-100MGEA 0 EUR
APOSBIL1800-100MG APOSBIL1800-250MG APOSBIL1800-50MG
D-(-)-Luciferin potassium salt
D-(-)-Luciferin potassium salt
Fórmula: C₁₁H₇KN₂O₃S₂
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00044928
Número CAS: 115144-35-9