Print…
D-(-)-Luciferin ácido livre ≥99.5%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
BIL1349-100MG BIL1349-250MG BIL1349-50MG
APOSBIL1349-100MGEA 66.7 EUR
APOSBIL1349-100MG APOSBIL1349-250MG APOSBIL1349-50MG
D-(-)-Luciferin ácido livre ≥99.5%
D-(-)-Luciferin
L-Luciferin: <0.5%Used with firefly luciferase (BIF1350) for the determination of ATP using bioluminescence
Fórmula: C₁₁H₈N₂O₃S₂
Ponto de Fusão: 200…201 °C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00042929
Número CAS: 2591-17-5
EINECS: 219-981-3