Print…
Levofloxacin
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: (S)-9-Fluoro-3-methyl-10-(4-methylpiperazin-1-yl)-7-oxo-3,7-dihydro-2H-[1,4]oxazino[2,3,4-ij]quinoline-6-carboxylic acid
BIL1009-10G BIL1009-25G BIL1009-100G
APOSBIL1009-10GEA 21.9 EUR
APOSBIL1009-10G APOSBIL1009-25G APOSBIL1009-100G
Levofloxacin
Levofloxacin
Fórmula: C₁₈H₂₀FN₃O₄
Peso Molecular: 361.37 g/mol
Ponto de ebulição: 572 °C
Ponto de Fusão: 218…227 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00865049
Número CAS: 100986-85-4