Print…
Apigenin 97+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
BIK9018-1G BIK9018-5G BIK9018-25G
APOSBIK9018-1GEA 43.5 EUR
APOSBIK9018-1G APOSBIK9018-5G APOSBIK9018-25G
Apigenin 97+%
Apigenin
Fórmula: C₁₅H₁₀O₅
Ponto de Fusão: 300 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00006831
Número CAS: 520-36-5
EINECS: 208-292-3