Print…
Quercetin dihydrate
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-3,5,7-trihydroxy-4H-chromen-4-one dihydrate
BIK9012-25G BIK9012-100G
APOSBIK9012-25GEA 87 EUR
APOSBIK9012-25G APOSBIK9012-100G
Quercetin dihydrate
Quercetin dihydrate
Fórmula: C₁₅H₁₄O₉
Peso Molecular: 338.268 g/mol
Ponto de Fusão: 315 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149487
Número CAS: 6151-25-3
Encomendar
ESPECIFICAÇÕES
Environmentally Preferable